tert-Butylcarbamat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Carbamidsäure-tert-butylester
L00259.06 L00259.14
L00259.06EA 49.9 EUR
L00259.06 L00259.14
tert-Butylcarbamat ≥98%
tert-Butylcarbamat
Purity: 98+% CAS No.: 4248-19-5 Molecular Formula: H2NCO2C(CH3)3 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1744500
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Schmelzpunkt: 106…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007962
CAS-Nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3