Urethan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylcarbamat, Carbamidsäureethylester
325540500 325542500 325540010
ACRO325540500EA 32.3 EUR
ACRO325540500 ACRO325542500 ACRO325540010
Urethan 97%
Urethan
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007966
CAS-Nummer: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %