Urethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylcarbamat, Carbamidsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
U2500-100G
U2500-250G
U2500-500G
SIALU2500-100GEA
62.3
EUR
SIALU2500-100G
SIALU2500-250G
SIALU2500-500G
Urethan, Sigma-Aldrich®
Urethan
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89.09 g/mol Siedepunkt: 182 Schmelzpunkt: 48…50 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 |
MDL:
MFCD00007966 CAS-Nummer: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 UN: 2757 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10013 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...