Methylcarbamat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbamidsäuremethylester
269310010
269310050
269312500
ACRO269310010EA
119
EUR
ACRO269310010
ACRO269310050
ACRO269312500
Methylcarbamat 99%
Methylcarbamat
Formel:
C₂H₅NO₂ Siedepunkt: 176…177 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1,1361 g/cm³ (56 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007964 CAS-Nummer: 598-55-0 EINECS: 209-939-2 Merck Index: 12,06115 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |