Methylcarbamat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Carbamidsäuremethylester
A16523.18 A16523.22 A16523.36
A16523.18EA 24.2 EUR
A16523.18 A16523.22 A16523.36
Methylcarbamat ≥99%
Methylcarbamat
Purity: 99% CAS No.: 598-55-0 Molecular Formula: H2NCO2CH3 Formula Weight: 75.07 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 54-56° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 635779 Merck Reference: 14,6036 MDL No.: MFCD00007964
Formel: C₂H₅NO₂
Siedepunkt: 176…178 °C
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,140
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007964
CAS-Nummer: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 14,6036