Methylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbamidsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246352-100G
246352-500G
SIAL246352-100GEA
40
EUR
SIAL246352-100G
SIAL246352-500G
Methylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Methylcarbamat
Formel:
C₂H₅NO₂ Molecular Weight: 75,07 g/mol Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…54 °C Dichte: 1,1361 g/cm³ (56 °C) |
MDL:
MFCD00007964 CAS-Nummer: 598-55-0 EINECS: 209-939-2 Merck Index: 12,06115 |