Silberdiethyldithiocarbamat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silber, Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, DETC
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 59.3 EUR
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Silberdiethyldithiocarbamat 99% zur Analyse
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Molecular Weight: 256,14 g/mol
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %