Silberdiethyldithiocarbamat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11898.09
11898.18
11898.09EA
163
EUR
11898.09
11898.18
Silberdiethyldithiocarbamat ACS
Silberdiethyldithiocarbamat
CAS No.: 1470-61-7
Molecular Formula: C5H10AgNS2
Formula Weight: 256.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00004929
Formel:
(C₂H₅)₂NCSSAg Schmelzpunkt: 172…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004929 CAS-Nummer: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 UN: 3077 ADR: 9,III |