Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silber, Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, DETC
85180-10G 85180-50G
SIAL85180-10GEA 121 EUR
SIAL85180-10G SIAL85180-50G
Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Molecular Weight: 256,14 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178,5 °C
MDL: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9,III