Natriumtrifluoracetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Natriumsalz
157930250 157931000
ACRO157930250EA 37 EUR
ACRO157930250 ACRO157931000
Natriumtrifluoracetat 97%
Natriumtrifluoracetat
Formel: C₂F₃NaO₂
Molecular Weight: 136.01 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
MDL: MFCD00013217
CAS-Nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %