Natriumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132101-100G 132101-25G
SIAL132101-100GEA 120 EUR
SIAL132101-100G SIAL132101-25G
Natriumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Natriumtrifluoracetat
Formel: C₂F₃NaO₂
Molecular Weight: 136.01 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
MDL: MFCD00013217
CAS-Nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6