2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure
A16092.14 A16092.22 A16092.36
A16092.14EA 33.5 EUR
A16092.14 A16092.22 A16092.36
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure ≥99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Purity: 99% CAS No.: 10191-18-1 Molecular Formula: C6H15NO5S Formula Weight: 213.25 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1781572 MDL No.: MFCD00007533
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molecular Weight: 213.25 g/mol
Siedepunkt: 405
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5