2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.15228.0025
1.15228.9010
1.15228.0250
1.15228.0025EA
87.7
EUR
1.15228.0025
1.15228.9010
1.15228.0250
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel:
C₆H₁₅NO₅S Molecular Weight: 213.25 g/mol Siedepunkt: 405 Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007533 CAS-Nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...