2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure
58714707-100G 58714707-500G
MOLE58714707-100GEA 82.7 EUR
MOLE58714707-100G MOLE58714707-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5