2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: BES Natriumsalz, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure Natriumsalz, BES-Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B2891-100G B2891-25G B2891-500G
SIALB2891-100GEA 410 EUR
SIALB2891-100G SIALB2891-25G SIALB2891-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₄NNaO₅S
Molecular Weight: 235,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067425
CAS-Nummer: 66992-27-6