Dimethylglyoxim 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DiacetylglyoximTschugaeff-ReagenzDiacetyldioxim2,3-ButandiondioximDMG
ACRO172000025EA 691 EUR
ACRO172000025 ACRO172005000 ACRO172001000
Dimethylglyoxim 99+%
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Schmelzpunkt: 239…242 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)