Dimethylglyoxim, weißes Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: Tschugaeff-Reagenz, 2,3-Butandiondioxim, DMG, Diacetylglyoxim, Diacetyldioxim
0215251880 0215251890 0215251825
ICNA0215251880EA 105 EUR
ICNA0215251880 ICNA0215251890 ICNA0215251825
Dimethylglyoxim, weißes Pulver ACS
Dimethylglyoxim
Soluble in alcohol, ether, pyridine, acetone; practically insoluble in water.
  • Insoluble in alcohol: ≤0,05%
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (8 -rr)
Schmelzpunkt: ~240 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Melting Point ~240°C
Suitability for Ni determination Passes
Insoluble In Alcohol ≤0,05%
Residue on Ignition ≤0,05%