Dimethylglyoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tschugaeff-Reagenz, 2,3-Butandiondioxim, DMG, Diacetylglyoxim, Diacetyldioxim
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162574-100G 162574-500G
SIAL162574-100GEA 66 EUR
SIAL162574-100G SIAL162574-500G
Dimethylglyoxim, Sigma-Aldrich®
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 240…241 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272