Dihexylether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L07076.09 L07076.18
L07076.09EA 32.3 EUR
L07076.09 L07076.18
Dihexylether ≥98%
Dihexylether
Purity: 98% CAS No.: 112-58-3 Molecular Formula: C12H26O Formula Weight: 186.34 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4204 Odour: Mild Melting Point: -43° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1738177 MDL No.: MFCD00009525
Formel: C₁₂H₂₆O
Siedepunkt: 228…230 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,793
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009525
CAS-Nummer: 112-58-3
EINECS: 203-987-8