Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284467-100ML 284467-1L
SIAL284467-100MLEA 86.8 EUR
SIAL284467-100ML SIAL284467-1L
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Sigma-Aldrich®
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118