Acetal 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 161 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 102.7
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.825 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009243
CAS-Nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %