Acetal ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan
A13701.22 A13701.36
A13701.22EA 27.1 EUR
A13701.22 A13701.36
Acetal ≥99%
Acetal
Purity: 99% CAS No.: 105-57-7 Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -21°(-6°F) Refractive Index: 1.3810 Odour: Pleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098310 Merck Reference: 14,38 UN No.: 1088 MDL No.: MFCD00009243
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,831
Flammpunkt: –21 °C (–6 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009243
CAS-Nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 14,38