Acetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A902-100ML A902-500ML A902-5ML
SIALA902-100MLEA 59.2 EUR
SIALA902-100ML SIALA902-500ML SIALA902-5ML
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 102.7
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009243
CAS-Nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR