Acetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W200204-1KG W200204-20KG W200204-4KG W200204-8KG
SIALW200204-1KGEA 156 EUR
SIALW200204-1KG SIALW200204-20KG SIALW200204-4KG SIALW200204-8KG
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 102,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009243
CAS-Nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040