Acetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W200220-100G-K W200220-1KG-K W200220-4KG-K
SIALW200220-100G-KEA 98.5 EUR
SIALW200220-100G-K SIALW200220-1KG-K SIALW200220-4KG-K
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 102,7
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009243
CAS-Nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040