Dimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Acetaldehyddimethylacetal, 1,1-Dimethoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
8.20002.0025EA 53.7 EUR
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
Dimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylacetal
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –113 °C
Dichte: 0.8505 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008493
CAS-Nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03253
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid