Dimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetaldehyddimethylacetal, 1,1-Dimethoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W342602-100G
W342602-1KG
SIALW342602-100GEA
132
EUR
SIALW342602-100G
SIALW342602-1KG
Dimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Dimethylacetal
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –113 °C Dichte: 0,8505 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008493 CAS-Nummer: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3,II Merck Index: 13,03253 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...