1,1,3,3-Tetraethoxypropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Malondialdehydbis(diethylacetal), Malondialdehydtetraethylacetal
T9889-25ML T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA 51.8 EUR
SIALT9889-25ML SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropan, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formel: C₁₁H₂₄O₄
Molecular Weight: 220,31 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009240
CAS-Nummer: 122-31-6
EINECS: 204-533-1