Butylnitrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nitrous acid butyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226637-100G 226637-25G
SIAL226637-100GEA 179 EUR
SIAL226637-100G SIAL226637-25G
Butylnitrit, Sigma-Aldrich®
Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00002058
CAS-Nummer: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617