2-Propansulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propansulfonsäurechlorid, Isopropylsulfonylchlorid
L02431.06 L02431.14
L02431.06EA 45 EUR
L02431.06 L02431.14
2-Propansulfonylchlorid ≥97%
2-Propansulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 10147-37-2 Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl Formula Weight: 142.60 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -47° Boiling Point: 95°/45mm Beilstein Reference: 1747497 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007453
Formel: C₃H₇ClO₂S
Molecular Weight: 142,61 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (45 mmHg)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 1,273
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007453
CAS-Nummer: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,II