2-Propansulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Propansulfonsäurechlorid, Isopropylsulfonylchlorid
001772-5G 001772-25G 001772-100G
FLUO001772-5GEA 57.6 EUR
FLUO001772-5G FLUO001772-25G FLUO001772-100G
2-Propansulfonylchlorid
2-Propansulfonylchlorid
Formel: C₃H₇ClO₂S
Molecular Weight: 142,61 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
MDL: MFCD00007453
CAS-Nummer: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,II