2-Propansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propansulfonsäurechlorid, Isopropylsulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242705-100G
242705-25G
242705-5G
SIAL242705-100GEA
294
EUR
SIAL242705-100G
SIAL242705-25G
SIAL242705-5G
2-Propansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Propansulfonylchlorid
Formel:
C₃H₇ClO₂S Molecular Weight: 142,61 g/mol Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 86 °C |
MDL:
MFCD00007453 CAS-Nummer: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...