1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, (max. 1% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumpentylsulfonat
B20699.06 B20699.14 B20699.22
B20699.06EA 44.5 EUR
B20699.06 B20699.14 B20699.22
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, (max. 1% H₂O) 99% (Trockengewicht)
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 22767-49-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na Formula Weight: 174.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3725147
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM