1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Natriumpentylsulfonat
008051-25G 008051-10G 008051-100G
FLUO008051-25GEA 77 EUR
FLUO008051-25G FLUO008051-10G FLUO008051-100G
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM