1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumpentylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P0299-100G
P0299-25G
SIALP0299-100GEA
624
EUR
SIALP0299-100G
SIALP0299-25G
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₅H₁₁O₃SNa Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007541 CAS-Nummer: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |