Dimethylitaconat 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 37.8 EUR
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Dimethylitaconat 97% stabilisiert
Dimethylitaconat
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Dichte: 1,24 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008446
CAS-Nummer: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone