Dimethylitaconat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
L12652.22
L12652.36
AB179531.0500
L12652.22EA
45.8
EUR
L12652.22
L12652.36
ABCRAB179531.0500
Dimethylitaconat ≥97%
Dimethylitaconat
Purity: 97%
CAS No.: 617-52-7
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.16
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 33-39°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 386674
MDL No.: MFCD00008446
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,15 g/mol Siedepunkt: 207…208 °C Schmelzpunkt: 33…39 °C Dichte: 1,124 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008446 CAS-Nummer: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |