Dimethylitaconat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109533-100G 109533-500G
SIAL109533-100GEA 65.6 EUR
SIAL109533-100G SIAL109533-500G
Dimethylitaconat, Sigma-Aldrich®
Dimethylitaconat
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
MDL: MFCD00008446
CAS-Nummer: 617-52-7
EINECS: 210-519-6