Dimethylitaconat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
592498-100G
592498-25G
SIAL592498-100GEA
413
EUR
SIAL592498-100G
SIAL592498-25G
Dimethylitaconat, Sigma-Aldrich®
Dimethylitaconat
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,15 g/mol Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38 °C Dichte: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C) |
MDL:
MFCD00008446 CAS-Nummer: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |