Itaconsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenbernsteinsäure, Methylen-1,4-butandisäure
122810010
122812500
122810051
ACRO122810010EA
50.2
EUR
ACRO122810010
ACRO122812500
ACRO122810051
Itaconsäure 99+%
Itaconsäure
Formel:
C₅H₆O₄ Molecular Weight: 130.1 g/mol Siedepunkt: 381 Schmelzpunkt: 165…168 °C Dichte: 1.57 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004260 CAS-Nummer: 97-65-4 EINECS: 202-599-6 Merck Index: 13,05264 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 168 °C |
Water | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |