Itaconsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methylenbernsteinsäure, Methylen-1,4-butandisäure
A15566.0B A15566.0I A15566.30
A15566.0BEA 50.5 EUR
A15566.0B A15566.0I A15566.30
Itaconsäure ≥99%
Itaconsäure
Purity: 99% CAS No.: 97-65-4 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 165-169° Boiling Point: 268° Merck Reference: 14,5242 MDL No.: MFCD00004260
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Siedepunkt: 268 °C
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1.630
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004260
CAS-Nummer: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264