Itaconsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylenbernsteinsäure, Methylen-1,4-butandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 27 EUR
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Itaconsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Itaconsäure
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Siedepunkt: 381
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Dichte: 1.573 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004260
CAS-Nummer: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C