Itaconsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylenbernsteinsäure, Methylen-1,4-butandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I29204-100G I29204-1KG
SIALI29204-100GEA 32.2 EUR
SIALI29204-100G SIALI29204-1KG
Itaconsäure, Sigma-Aldrich®
Itaconsäure
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Siedepunkt: 381
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Dichte: 1.573 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004260
CAS-Nummer: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264