Itaconsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylenbernsteinsäureanhydrid, Methylen-1,4-butandisäureanhydrid
412940250
412941000
ACRO412940250EA
72.6
EUR
ACRO412940250
ACRO412941000
Itaconsäureanhydrid 98%
Itaconsäureanhydrid
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005530 CAS-Nummer: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
Assay | ≥97.5 % |