Itaconsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenbernsteinsäureanhydrid, Methylen-1,4-butandisäureanhydrid
B25216.14
B25216.22
B25216.36
B25216.14EA
48.7
EUR
B25216.14
B25216.22
B25216.36
Itaconsäureanhydrid ≥97%
Itaconsäureanhydrid
Purity: 97%
CAS No.: 2170-03-8
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 114-115°/12mm
MDL No.: MFCD00005530
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005530 CAS-Nummer: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |