Ethyl-2-bromisobutyrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromisobuttersäureethylester, Ethyl-2-brom-2-methylpropionat, 2-Bromisobuttersäureethylester, 2-Brom-2-methylpropionsäureethylester
B22785.18
B22785.30
B22785.18EA
33.3
EUR
B22785.18
B22785.30
Ethyl-2-bromisobutyrat ≥98%
Ethyl-2-bromisobutyrat
Purity: 98+%
CAS No.: 600-00-0
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1098947
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000123
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 195,06 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C Dichte: 1,329 Flammpunkt: 57 °C (135 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000123 CAS-Nummer: 600-00-0 EINECS: 209-980-6 ADR: 3,III |