Ethyl-2-bromisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Bromisobuttersäureethylester, Ethyl-2-brom-2-methylpropionat, 2-Bromisobuttersäureethylester, 2-Brom-2-methylpropionsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E14403-100G
E14403-500G
E14403-5G
SIALE14403-100GEA
67.1
EUR
SIALE14403-100G
SIALE14403-500G
SIALE14403-5G
Ethyl-2-bromisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-bromisobutyrat
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa) Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000123 CAS-Nummer: 600-00-0 EINECS: 209-980-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...