Ethylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isobuttersäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W242802-1KG-K W242802-20KG-K W242802-9KG-K
SIALW242802-1KG-KEA 86.5 EUR
SIALW242802-1KG-K SIALW242802-20KG-K SIALW242802-9KG-K
Ethylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethylisobutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009165
CAS-Nummer: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847