Lithium-2-ethylhexanoat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylcapronsäure Lithiumsalz, 2-Ethylhexansäure Lithiumsalz, Heptan-3-carbonsäure Lithiumsalz
39330.09
39330.18
39330.09EA
63
EUR
39330.09
39330.18
Lithium-2-ethylhexanoat
Lithium-2-ethylhexanoat
CAS No.: 15590-62-2
Molecular Formula: C8H15LiO2
Formula Weight: 150.15
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD00058702
Formel:
C₈H₁₅LiO₂ Molecular Weight: 150,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058702 CAS-Nummer: 15590-62-2 EINECS: 239-657-5 |