Natrium-2-ethylhexanoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethylhexansäure Natriumsalz, 2-Ethylcapronsäure Natriumsalz, Heptan-3-carbonsäure Natriumsalz
B24960.0B B24960.0I B24960.30
B24960.0BEA 94.8 EUR
B24960.0B B24960.0I B24960.30
Natrium-2-ethylhexanoat ≥97%
Natrium-2-ethylhexanoat
Purity: 97% CAS No.: 19766-89-3 Molecular Formula: C8H15NaO2 Formula Weight: 166.20 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00014007
Formel: C₈H₁₅NaO₂
Molecular Weight: 166,2 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014007
CAS-Nummer: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8